Få mere at vide
Ansell™ DermaShield™ 73-721 Series Grønne Neoprenhandsker
Tilbyder komforten og fleksibiliteten som naturgummihandsker, men neoprensammensætning giver bedre kemikalieresistens. Fri for latexproteiner og acceleratorer minimerer den både type I og type IV allergier forbundet med naturgummi.
Brand:  Ansell™ 73721070
3489.91 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11756693
  • 5230.00 DKK / 200 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af polychloropren
  • Til ikke-sterile kontrollerede miljøer
  • Fri for latexproteiner og acceleratorer
  • Neoprenbelægning giver kemisk resistens
  • Rullet perlemanchet forhindrer handsken i at rulle ned
  • Bisque fingerspidsgreb
  • Pulverfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Neopren
Handsker
73-721
Grøn
200 par
73-721
Neopren
7
0.175 mm
Perler/rullet
Kemisk resistens
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ DermaShield™ 73-721 Series Grønne Neoprenhandsker > Størrelse: 7