Få mere at vide
Ansell™ DermaShield™ 73-721 Series Grønne Neoprenhandsker
Artikelnummer. p-8005146 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 11736693
Brand: Ansell™ 73721060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder komforten og fleksibiliteten som naturgummihandsker, men neoprensammensætning giver bedre kemikalieresistens. Fri for latexproteiner og acceleratorer minimerer den både type I og type IV allergier forbundet med naturgummi.
  • Fremstillet af polychloropren
  • Til ikke-sterile kontrollerede miljøer
  • Fri for latexproteiner og acceleratorer
  • Neoprenbelægning giver kemisk resistens
  • Rullet perlemanchet forhindrer handsken i at rulle ned
  • Bisque fingerspidsgreb
  • Pulverfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale bagpå Neopren
Manchet materiale Neopren
Applikationer Industrial
Farve Green
Latex fri Yes
Materiale Polychloroprene
Produkttype Handsker
Størrelse 6
Tykkelse (metrisk) 0.175 mm
Handske manchet farve Grøn
Handske manchet stil Perler/rullet
Mængde 200 par
Modstandsdygtig overfor Kemisk resistens
Serie 73-721