Få mere at vide
Ansell DermaShield™ 73-711 Series Grønne Neopren Handsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12485070 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12485070 7 200 par
12475070 6.5 200 par
12852193 8.5 200 par
12842193 7.5 200 par
12425080 9 200 par
12405080 8 200 par
12465070 6 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12485070 Leverandør Ansell Leverandørnr. 73711070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6363.00 DKK
    3845.43 DKK / 200 par
    Spare 2517.57 DKK
    39% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Den mest teknisk avancerede sterile handske, der findes i dag. Fri for latexproteiner og acceleratorer minimerer den både type I og type IV allergier forbundet med naturgummi.
  • Fremstillet af polychloropren
  • Fri for latexproteiner og acceleratorer minimerer den både type I og type IV allergier forbundet med naturgummi.
  • Komfort og fleksibilitet af naturgummihandsker til en tilsvarende konkurrencedygtig pris
  • Neoprensammensætning giver bedre kemisk resistens.
  • Ny perlemanchet forhindrer handsken i at rulle ned, hvilket giver øget beskyttelse.
  • Steril
  • Tilgængelig til ikke-sterile kontrollerede miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Neopren
Manchet materiale Neopren
Applikationer Laboratorie
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Neoprenhandsker
Størrelse 7
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 0,00787 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.175 mm
Handske manchet farve Grøn
Handske manchet stil Perler/rullet
Mængde 200/Cs.
Modstandsdygtig overfor Kemisk resistens
Serie 73-711