Få mere at vide
Ansell™ DermaShield™ 73-721 Series Grønne Neoprenhandsker
Tilbyder komforten og fleksibiliteten som naturgummihandsker, men neoprensammensætning giver bedre kemikalieresistens. Fri for latexproteiner og acceleratorer minimerer den både type I og type IV allergier forbundet med naturgummi.
Brand: Ansell™ 73721065
3489.91 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Fremstillet af polychloropren
- Til ikke-sterile kontrollerede miljøer
- Fri for latexproteiner og acceleratorer
- Neoprenbelægning giver kemisk resistens
- Rullet perlemanchet forhindrer handsken i at rulle ned
- Bisque fingerspidsgreb
- Pulverfri
Tekniske data
Neopren | |
Handsker | |
73-721 | |
Grøn | |
200 par | |
73-721 |
Neopren | |
6.5 | |
0.175 mm | |
Perler/rullet | |
Kemisk resistens |