Beskrivelse
- Fremstillet af polychloropren
- Fri for latexproteiner og acceleratorer minimerer den både type I og type IV allergier forbundet med naturgummi.
- Komfort og fleksibilitet af naturgummihandsker til en tilsvarende konkurrencedygtig pris
- Neoprensammensætning giver bedre kemisk resistens.
- Ny perlemanchet forhindrer handsken i at rulle ned, hvilket giver øget beskyttelse.
- Steril
- Tilgængelig til ikke-sterile kontrollerede miljøer.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Neopren |
| Manchet materiale | Neopren |
| Applikationer | Laboratorie |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Neopren |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Neoprenhandsker |
| Størrelse | 6.5 |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |