missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dechloro Haloperidol Decanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dechloro Haloperidol Decanoate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H42FNO3/c1-2-3-4-5-6-7-11-16-30(35)36-31(27-13-9-8-10-14-27)21-24-33(25-22-31)23-12-15-29(34)26-17-19-28(32)20-18-26/h8-10,13-14,17-20H,2-7,11-12,15-16,21-25H2,1H3 |
| Formel vægt | 495.31 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?