CAS RN 1797824-64-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Dechloro Haloperidol Decanoate, TRC
CAS: 1797824-64-6 Molekylær formel: C31H42FNO3 Molekylvægt (g/mol): 495.67 Synonym: 1-(4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl)-4-phenylpiperidin-4-yl Decanoate IUPAC navn: 1-(4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl)-4-phenylpiperidin-4-yl decanoate SMIL: O=C(C1=CC=C(C=C1)F)CCCN(CC2)CCC2(C3=CC=CC=C3)OC(CCCCCCCCC)=O