Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-trehalose, vandfri Artikelnummer.: 15467189
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-trehalose, vandfri
Artikelnummer. p-7043177
5 g, 5g
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
Artikelnummer. 15467189
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66006.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-20-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Trehalose, Dihydrat, er en inducer af autofagi, det beskytter celler mod talrige miljøbelastninger. Det bruges sjældent som en direkte erstatning for konventionelle sødestoffer. Anvendes som et kryobeskyttelsesmiddel i en række cellefrysemedier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trehalose, Dihydrat, er en inducer af autofagi, det beskytter celler mod talrige miljøbelastninger. Det bruges sjældent som en direkte erstatning for konventionelle sødestoffer. Anvendes som et kryobeskyttelsesmiddel i en række cellefrysemedier.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-20-7
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.297
MDL nummer MFCD00006628
InChI nøgle HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Synonym trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaoseVis mereVis mindre
PubChem CID 7427
ChEBI CHEBI:16551
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Trehalose
Navn note anhydrous
Farve Hvid
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +197° (c=7 in Water)
Formel vægt 342.3
Fysisk form Pulver
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerP27L027 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerJ66006.09,J66006.06,J66006.18
PartinummerU19K048 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/09/2024 ArtikelnummerJ66006.09,J66006.06,J66006.18
PartinummerR30K023 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/06/2024 ArtikelnummerJ66006.09,J66006.06,J66006.18
PartinummerY08J007 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/11/2023 ArtikelnummerJ66006.09,J66006.06,J66006.18
PartinummerW18J029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/10/2023 ArtikelnummerJ66006.09,J66006.06,J66006.18
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-trehalose, vandfri >