Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-trehalose, vandfri
Artikelnummer. 15477189
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477189 10 g 10g
15467189 5 g 5g
15487189 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477189 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66006.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.69 DKK
    505.65 DKK / 10g
    Spare 57.04 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 99-20-7 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Trehalose, Dihydrat, er en inducer af autofagi, det beskytter celler mod talrige miljøbelastninger. Det bruges sjældent som en direkte erstatning for konventionelle sødestoffer. Anvendes som et kryobeskyttelsesmiddel i en række cellefrysemedier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trehalose, Dihydrat, er en inducer af autofagi, det beskytter celler mod talrige miljøbelastninger. Det bruges sjældent som en direkte erstatning for konventionelle sødestoffer. Anvendes som et kryobeskyttelsesmiddel i en række cellefrysemedier.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-20-7
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.297
MDL nummer MFCD00006628
InChI nøgle HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Synonym trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaose
PubChem CID 7427
ChEBI CHEBI:16551
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Trehalose
Navn note Vandfri
Farve Hvid
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Optisk rotation +197° (c=7 i vand)
Formel vægt 342.3
Fysisk form Pulver