Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Trehalose, 99 %, vandfri
Product Code. 10125900 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10125900 25 g Plastflaske 25g
10308653 100 g Plastflaske 100g
10677943 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 10125900 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 309870250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 DKK
    906.65 DKK / 25g
    Spare 168.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 99-20-7 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-20-7
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.3
MDL nummer MFCD00006628
InChI nøgle HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Synonym trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaose
PubChem CID 7427
ChEBI CHEBI:16551
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale D-Trehalose
Navn note Vandfri
Smeltepunkt 203,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (ELSD) på tør basis (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15,9742
Specifik rotationstilstand +197,50 (20,00 °C c=2,H2O)
Specifik rotation +197.50
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar farveløs til lys gul
Formel vægt 342.3
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.