Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 97+ % Artikelnummer.: 11447916
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 97+ %
Artikelnummer. 11447916
5000 g, 5000g
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11447916
Brand: Thermo Scientific Chemicals A14030.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
D-Mannitol anvendes til bestemmelse af glomerulær filtrationshastighed. Det bruges som et inert osmotisk kontrolstof. Yderligere anvendes det til behandling af oligurisk nyresvigt. Det bruges også som sødemiddel til personer med diabetes, i tyggegummi og virker som et forfalskningstilsagn for heroin, metamfetamin og kokain. Det finder anvendelse som et forskningsværktøj i cellebiologiske undersøgelser, normalt til at kontrollere osmolaritet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Mannitol anvendes til bestemmelse af glomerulær filtrationshastighed. Det bruges som et inert osmotisk kontrolstof. Yderligere anvendes det til behandling af oligurisk nyresvigt. Det bruges også som sødemiddel til personer med diabetes, i tyggegummi og virker som et forfalskningstilsagn for heroin, metamfetamin og kokain. Det finder anvendelse som et forskningsværktøj i cellebiologiske undersøgelser, normalt til at kontrollere osmolaritet.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, anilin, pyridin og glycerol. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-65-8
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.17
MDL nummer MFCD00064287
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Mannitol
Smeltepunkt 165°C to 167°C
Tæthed 1.489
Kogepunkt 290°C to 295°C (3.5 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 5000 g
Beilstein 1721898
Merck Index 14,5745
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,aniline,pyridine and glycerol. Insoluble in ether.
Optisk rotation +24° (in Borax Solution)
Formel vægt 182.17
Procent renhed 97+%
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10251092 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/08/2024 ArtikelnummerA14030.0I,A14030.30,A14030.0B
Partinummer10251752 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/08/2024 ArtikelnummerA14030.0I,A14030.30,A14030.0B
Partinummer10250633 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/08/2024 ArtikelnummerA14030.0I,A14030.30,A14030.0B
Partinummer10245272 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/01/2023 ArtikelnummerA14030.0I,A14030.30,A14030.0B
Partinummer10243972 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/11/2022 ArtikelnummerA14030.0I,A14030.30,A14030.0B
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 97+ % >