Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 97+ %
Beskrivelse
D-Mannitol anvendes til bestemmelse af glomerulær filtrationshastighed. Det bruges som et inert osmotisk kontrolstof. Yderligere anvendes det til behandling af oligurisk nyresvigt. Det bruges også som sødemiddel til personer med diabetes, i tyggegummi og virker som et forfalskningstilsagn for heroin, metamfetamin og kokain. Det finder anvendelse som et forskningsværktøj i cellebiologiske undersøgelser, normalt til at kontrollere osmolaritet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-Mannitol anvendes til bestemmelse af glomerulær filtrationshastighed. Det bruges som et inert osmotisk kontrolstof. Yderligere anvendes det til behandling af oligurisk nyresvigt. Det bruges også som sødemiddel til personer med diabetes, i tyggegummi og virker som et forfalskningstilsagn for heroin, metamfetamin og kokain. Det finder anvendelse som et forskningsværktøj i cellebiologiske undersøgelser, normalt til at kontrollere osmolaritet.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, anilin, pyridin og glycerol. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Mannitol |
| Smeltepunkt | 165°C to 167°C |
| Tæthed | 1.489 |
| Kogepunkt | 290°C to 295°C (3.5 mmHg) |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 1721898 |
| Merck Index | 14,5745 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol,aniline,pyridine and glycerol. Insoluble in ether. |
| Optisk rotation | +24° (in Borax Solution) |
| Vis mere |