Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.5kg
500g
5kg
Descrizione
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | D-Mannitol |
| Smeltepunkt | 165.0°C to 170.0°C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 0.3% max. (105°C, 4 hrs) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Plast tromle |
| Mængde | 5 kg |
| Beilstein | 01, IV, 2841 |
| Merck Index | 15, 5810 |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto