Få mere at vide
D,L-erythro-4'-Methyl-alfa-(1-isopropylaminoethyl) Benzylalkoholhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30179164
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179164 1 g
30179009 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179164 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3145001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13549-69-4
Molekylær formel C13 H21 N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 243.77
IUPAC navn (1S,2S)-1-(4-methylphenyl)-2-(propan-2-ylamino)propan-1-ol; hydrochlorid
SMIL Cl.CC(C)N[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccc(C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D,L-erythro-4'-Methyl-alpha-(1-isopropylaminoethyl) Benzyl alcohol hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H21NO.ClH/c1-9(2)14-11(4)13(15)12-7-5-10(3)6-8-12;/h5-9,11,13-15H,1-4H3;1H/t11-,13+;/m0./s1
Formel vægt 243.139