Få mere at vide
D,L-erythro-4'-Methyl-alpha-(1-isopropylaminoethyl) Benzyl Alcohol Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30179009
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179009 10 g
30179164 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179009 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31450010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13549-69-4
Molekylær formel C13 H21 N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 243.77
IUPAC navn (1S,2S)-1-(4-methylphenyl)-2-(propan-2-ylamino)propan-1-ol;hydrochloride
SMIL Cl.CC(C)N[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccc(C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D,L-erythro-4'-Methyl-alpha-(1-isopropylaminoethyl) Benzyl alcohol hydrochloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H21NO.ClH/c1-9(2)14-11(4)13(15)12-7-5-10(3)6-8-12;/h5-9,11,13-15H,1-4H3;1H/t11-,13+;/m0./s1
Formel vægt 243.139