Få mere at vide
Cyproconazole, TRC
Artikelnummer. 30137003
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137003 25 g
30040866 1 g
30010928 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137003 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98907025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94361-06-5
Molekylær formel C15 H18 Cl N3 O
Molekylvægt (g/mol) 291.78
Synonym α-(4-Chlorophenyl)-α-(1-cyclopropylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, Alto, Alto 100, Alto 100SL, Alto 240EC, Atemi, Atemi 10 Pepite, Atemi C, Caddy, Cyproconazole, SAN 619F, SN 108266
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
SMIL CC(C1CC1)C(O)(Cn2cncn2)c3ccc(Cl)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyproconazole
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C15H18ClN3O/c1-11(12-2-3-12)15(20,8-19-10-17-9-18-19)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,9-12,20H,2-3,8H2,1H3
Formel vægt 291.1138