Få mere at vide
Cumylhydroperoxid, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416740
Skift visning
Mængde:
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416740 1000 g 1000g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11416740 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06866.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Cumene hydroperoxid bruges til fremstilling af polystyren nanokapsler. Det virker som hærder for polyesterharpikser og som oxidationsmiddel i organiske kemiske reaktioner. Det tjener som initiator til radikal polymerisation, især for acrylat- og methacrylatmonomerer. Det anvendes også som et mellemprodukt i cumenprocessen til udvikling af phenol og acetone fra benzen og propen. Yderligere bruges det som et epoxidationsreagens til allylalkoholer og fedtsyreestere. Ud over dette bruges det også til at fremstille methylstyren, acetofenon og cumylalkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cumene hydroperoxid anvendes til fremstilling af polystyren nanokapsler. Det virker som hærder for polyesterharpikser og som oxidationsmiddel i organiske kemiske reaktioner. Det tjener som initiator til radikal polymerisation, især for acrylat- og methacrylatmonomerer. Det anvendes også som et mellemprodukt i cumenprocessen til udvikling af phenol og acetone fra benzen og propen. Yderligere bruges det som et epoxidationsreagens til allylalkoholer og fedtsyreestere. Ud over dette bruges det også til at fremstille methylstyren, acetofenon og cumylalkohol.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, acetone, ether, estere, kulbrinter og klorerede kulbrinter. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med pulveriserede metaller, organiske materialer, tungmetalsalte, metalsalte, brændbare materialer, syrer, alkalier, reduktionsmidler, rust, trækul, aminer, kobber, bly, kobolt og koboltoxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cumene hydroperoxide
CAS 80-15-9
Smeltepunkt -30 °C
Tæthed 1.03
Kogepunkt 100 °C til 102 °C (8 mmHg)
Flammepunkt 56 °C
Molekylær formel C9H12O2
Brydningsindeks 1.524
MDL nummer MFCD00002129
Mængde 1000 g
FN nummer UN3109
Beilstein 1908117
Synonym cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide
Opløselighedsinformation Blander med alkohol, acetone, ether, estere, kulbrinter og klorerede kulbrinter. Let blandet med vand.
InChI nøgle YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-hydroperoxypropan-2-ylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 152.19
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
Formel vægt 152.2
Procent renhed 80%
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cumyl hydroperoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Organisk peroxid Type E & F
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cumene hydroperoxide