Få mere at vide
Cumyl hydroperoxid, tekniker. 80%
Artikelnummer. 11347026
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347026 500 g 500g
11337026 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06866.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    511.20 DKK
    459.65 DKK / 500g
    Spare 51.55 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152,19 g/mol
Cumene hydroperoxid bruges til fremstilling af polystyren nanokapsler. Det virker som hærder for polyesterharpikser og som oxidationsmiddel i organiske kemiske reaktioner. Det tjener som initiator til radikal polymerisation, især for acrylat- og methacrylatmonomerer. Det anvendes også som et mellemprodukt i cumenprocessen til udvikling af phenol og acetone fra benzen og propen. Yderligere bruges det som et epoxidationsreagens til allylalkoholer og fedtsyreestere. Ud over dette bruges det også til at fremstille methylstyren, acetofenon og cumylalkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cumene hydroperoxid anvendes til fremstilling af polystyren nanokapsler. Det virker som hærder for polyesterharpikser og som oxidationsmiddel i organiske kemiske reaktioner. Det tjener som initiator til radikal polymerisation, især for acrylat- og methacrylatmonomerer. Det anvendes også som et mellemprodukt i cumenprocessen til udvikling af phenol og acetone fra benzen og propen. Yderligere bruges det som et epoxidationsreagens til allylalkoholer og fedtsyreestere. Ud over dette bruges det også til at fremstille methylstyren, acetofenon og cumylalkohol.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, acetone, ether, estere, kulbrinter og klorerede kulbrinter. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med pulveriserede metaller, organiske materialer, tungmetalsalte, metalsalte, brændbare materialer, syrer, alkalier, reduktionsmidler, rust, trækul, aminer, kobber, bly, kobolt og koboltoxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-15-9
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
MDL nummer MFCD00002129
InChI nøgle YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
IUPAC navn 2-hydroperoxypropan-2-ylbenzen
SMIL CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cumene hydroperoxide
Smeltepunkt -30 °C
Tæthed 1.03
Kogepunkt 100 °C til 102 °C (8 mmHg)
Flammepunkt 56 °C (132 °F)
Brydningsindeks 1.524
Mængde 500 g
FN nummer UN3109
Beilstein 1908117
Opløselighedsinformation Blander med alkohol, acetone, ether, estere, kulbrinter og klorerede kulbrinter. Let blandet med vand.
Formel vægt 152.2
Procent renhed 80%
Grad Teknisk