Få mere at vide
Cumyl hydroperoxide, tech. 80%
Beskrivelse
Cumene hydroperoxid bruges til fremstilling af polystyren nanokapsler. Det virker som hærder for polyesterharpikser og som oxidationsmiddel i organiske kemiske reaktioner. Det tjener som initiator til radikal polymerisation, især for acrylat- og methacrylatmonomerer. Det anvendes også som et mellemprodukt i cumenprocessen til udvikling af phenol og acetone fra benzen og propen. Yderligere bruges det som et epoxidationsreagens til allylalkoholer og fedtsyreestere. Ud over dette bruges det også til at fremstille methylstyren, acetofenon og cumylalkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cumene hydroperoxid anvendes til fremstilling af polystyren nanokapsler. Det virker som hærder for polyesterharpikser og som oxidationsmiddel i organiske kemiske reaktioner. Det tjener som initiator til radikal polymerisation, især for acrylat- og methacrylatmonomerer. Det anvendes også som et mellemprodukt i cumenprocessen til udvikling af phenol og acetone fra benzen og propen. Yderligere bruges det som et epoxidationsreagens til allylalkoholer og fedtsyreestere. Ud over dette bruges det også til at fremstille methylstyren, acetofenon og cumylalkohol.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, acetone, ether, estere, kulbrinter og klorerede kulbrinter. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med pulveriserede metaller, organiske materialer, tungmetalsalte, metalsalte, brændbare materialer, syrer, alkalier, reduktionsmidler, rust, trækul, aminer, kobber, bly, kobolt og koboltoxider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cumene hydroperoxide |
| Smeltepunkt | -30°C |
| Tæthed | 1.03 |
| Kogepunkt | 100°C to 102°C (8 mmHg) |
| Flammepunkt | 56°C (132°F) |
| Brydningsindeks | 1.524 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3109 |
| Beilstein | 1908117 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with alcohol,acetone,ether,esters,hydrocarbons and chlorinated hydrocarbons. Slightly miscible with water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cumyl hydroperoxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Organisk peroxid Type E & F
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H242-Brandfare ved opvarmning.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Cumene hydroperoxide