Få mere at vide
Cumyl hydroperoxide, 80%
Artikelnummer. 10219373 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10219373 1 kg Plastflaske 1kg
10728732 5 g Plastflaske 5g
10336451 250 g Plastflaske 250g
11934761 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10219373 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349960010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-15-9 , 98-82-8 , 617-94-7 , 98-86-2
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
MDL nummer MFCD00002129
InChI nøgle YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
SMIL CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cumyl hydroperoxide
Navn note 80%
Smeltepunkt -30.0°C
Tæthed 1.0600g/mL
Flammepunkt 83°C
Analyseprocentområde 80 to 85% (Iodometry)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5C(CH3)2OOH
Mængde 1 kg
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible.
IUPAC navn 2-hydroperoxypropan-2-ylbenzen
Formel vægt 152.19
Procent renhed 80%