Få mere at vide
BD Biosciences™ CS &T RUO perler
Karakteriser, spor og rapporter automatisk præstationsmålinger af understøttede BD flowcytometre.
3735.00 DKK - 4430.00 DKK
Tekniske data
Stabilitet | Perlerne er stabile indtil datoen vist på hætteglasset, når de opbevares som anvist. Må ikke bruges efter udløbsdatoen. Efter fortynding er perlerne stabile i 24 timer ved 2 C-°8 C °eller 8 timer ved 15 C-25 °C, når °de er beskyttet mod lys. |
---|
Artikelnummer | Brand | Antal prøver | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Antal prøver | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15849991
|
BD Biosciences™
661414 |
50 prøver |
4430.00 DKK
50 tests |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
15879881
|
BD Biosciences™
661415 |
150 prøver |
3735.00 DKK
150 tests |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
- Brug med BD Accuri C6 Plus, BD FACSLyric RUO, og BD FACSMelodi.
- Tillad softwaren automatisk at karakterisere, spore og rapportere ydeevnemålinger af understøttede BD flowcytometre.
- Anvendes til instrumentkvalitetskontrol (QC) til at karakterisere, spore og rapportere ydeevnemålinger af understøttede flowcytometre og til laseropsætning.
- Farvet med fluorokromer, der exciteres af cytometerets lasere.
Tekniske data
Perlerne er stabile indtil datoen vist på hætteglasset, når de opbevares som anvist. Må ikke bruges efter udløbsdatoen. Efter fortynding er perlerne stabile i 24 timer ved 2 C-°8 C °eller 8 timer ved 15 C-25 °C, når °de er beskyttet mod lys. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BD Biosciences™ CS &T RUO perler