Få mere at vide
BD Biosciences™ CS &T RUO perler
Artikelnummer. 15849991
Skift visning
Antal prøver:
150 prøver
50 prøver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal prøver
15849991 50 prøver
15879881 150 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15849991 Leverandør BD Biosciences™ Leverandørnr. 661414
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Karakteriser, spor og rapporter automatisk præstationsmålinger af understøttede BD flowcytometre.
  • Brug med BD Accuri C6 Plus, BD FACSLyric RUO, og BD FACSMelodi.
  • Tillad softwaren automatisk at karakterisere, spore og rapportere ydeevnemålinger af understøttede BD flowcytometre.
  • Anvendes til instrumentkvalitetskontrol (QC) til at karakterisere, spore og rapportere ydeevnemålinger af understøttede flowcytometre og til laseropsætning.
  • Farvet med fluorokromer, der exciteres af cytometerets lasere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar hætteglas ved 2 °C–8 °C og beskyt mod lys.
Inkluderer Et 3 ml hætteglas med 50 tests pr. hætteglas
Antal prøver 50 prøver
Stabilitet Perlerne er stabile indtil datoen vist på hætteglasset, når de opbevares som anvist. Må ikke bruges efter udløbsdatoen. Efter fortynding er perlerne stabile i 24 timer ved 2 C-°8 C °eller 8 timer ved 15 C-25 °C, når °de er beskyttet mod lys.