Få mere at vide
BD Biosciences™ CS &T RUO perler
Artikelnummer. 15879881
Skift visning
Antal prøver:
150 prøver
50 prøver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal prøver
15879881 150 prøver
15849991 50 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15879881 Leverandør BD Biosciences™ Leverandørnr. 661415
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Karakteriser, spor og rapporter automatisk præstationsmålinger af understøttede BD flowcytometre.
  • Brug med BD Accuri C6 Plus, BD FACSLyric RUO, og BD FACSMelodi.
  • Tillad softwaren automatisk at karakterisere, spore og rapportere ydeevnemålinger af understøttede BD flowcytometre.
  • Anvendes til instrumentkvalitetskontrol (QC) til at karakterisere, spore og rapportere ydeevnemålinger af understøttede flowcytometre og til laseropsætning.
  • Farvet med fluorokromer, der exciteres af cytometerets lasere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tre 3 mL hætteglas med 50 tests pr. hætteglas til 150 tests pr. kit
Antal prøver 150 prøver
Stabilitet Perlerne er stabile indtil datoen vist på hætteglasset, når de opbevares som anvist. Må ikke bruges efter udløbsdatoen. Efter fortynding er perlerne stabile i 24 timer ved 2 C-°8 C °eller 8 timer ved 15 C-25 °C, når °de er beskyttet mod lys.
Produkttype Fluorescerende polystyren perler