Få mere at vide
(±)-Cryptone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Cryptone |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3,5,7-8H,4,6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 138.1045 |
| Procent renhed | >95% |