CAS RN 500-02-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(±)-Cryptone, TRC
CAS: 500-02-7 Molekylær formel: C9H14O Molekylvægt (g/mol): 138.21 Synonym: 4-(1-Methylethyl)-2-cyclohexen-1-one,4-Isopropyl-2-cyclohexen-1-one,4-Isopropyl-2-cyclohexenone,Crypton,DL-Kryptone,NSC 22060 IUPAC navn: 4-propan-2-ylcyclohex-2-en-1-one SMIL: CC(C(C=C1)CCC1=O)C