Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Kryogene hætteglasæsker
GREENER_CHOICE
Vælg størrelsen på den ønskede boks, og match skillevæggen til dine rørkrav. Heathrow Scientific™ Kryogene hætteglaskasser er konstrueret af pap med udluftningshuller for at tillade luftcirkulation.
388.00 DKK - 547.00 DKK
Tekniske data
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Holder 1,5 til 2 ml rør
Inkluderer Låg
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Farve Højde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Farve Højde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
11394015
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Heathrow Scientific™
HS2860B
Hvid 7.5 cm
388.00 DKK
Pakke med 12
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Læg i indkøbskurv
12305043
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Heathrow Scientific™
HS2860C
Assorteret (blå, rød, gul) 5 cm
399.00 DKK
Pakke med 12
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Læg i indkøbskurv
11374015
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Heathrow Scientific™
HS2860A
Hvid 5 cm
547.00 DKK
Pakke med 12
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Opbevares i LN 2 eller i mekaniske frysere
  • Farverne gør det nemt at identificere og sortere
  • Nederste udluftningshuller for at muliggøre hurtigere cirkulation og fjernelse af kold luft, damp eller LN 2
  • Alle kassefodspor er 133 x 133 mm, vælg mellem to forskellige højder
  • Skillevægge skal bestilles separat
Tekniske data
Tekniske data
Pap
Cryo boks
Låg
5,2 tommer
5,2''
Firkant
1,5 til 2 ml rør
12/Pk.
13.3 cm
13.3 cm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Heathrow Scientific™ Kryogene hætteglasæsker