Description
- Opbevares i LN 2 eller i mekaniske frysere
- Farverne gør det nemt at identificere og sortere
- Nederste udluftningshuller for at muliggøre hurtigere cirkulation og fjernelse af kold luft, damp eller LN 2
- Alle kassefodspor er 133 x 133 mm, vælg mellem to forskellige højder
- Skillevægge skal bestilles separat
Specifications
Specifications
| Farve | Hvid |
| Materiale | Pap |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Holder | 1,5 til 2 ml rør |
| Inkluderer | Låg |
| Mængde | 12/Pk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 133 x 133x 50 mm |
| Længde (engelsk) | 5,2 tommer |
| Længde (metrisk) | 13.3 cm |
| Show More |