Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Kryogene hætteglasæsker
Artikelnummer. 11394015 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Farve:
Assorteret (blå, rød, gul)
Hvid
Højde (metrisk):
5 cm
7,5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11394015 Hvid 7,5 cm Pakke med 12
12305043 Assorteret (blå, rød, gul) 5 cm Pakke med 12
11374015 Hvid 5 cm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394015 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS2860B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00 DKK
    258.47 DKK / Pakke med 12
    Spare 40.53 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vælg størrelsen på den ønskede boks, og match skillevæggen til dine rørkrav. Heathrow Scientific™ Kryogene hætteglaskasser er konstrueret af pap med udluftningshuller for at tillade luftcirkulation.
  • Opbevares i LN 2 eller i mekaniske frysere
  • Farverne gør det nemt at identificere og sortere
  • Nederste udluftningshuller for at muliggøre hurtigere cirkulation og fjernelse af kold luft, damp eller LN 2
  • Alle kassefodspor er 133 x 133 mm, vælg mellem to forskellige højder
  • Skillevægge skal bestilles separat
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Holder 1,5 til 2 ml rør
Inkluderer Låg
Mængde 12/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 75 mm
Længde (engelsk) 5,2 tommer
Længde (metrisk) 13.3 cm
Bredde (engelsk) 5,2''
Bredde (metrisk) 13.3 cm
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (metrisk) 7,5 cm