Få mere at vide
Corning™ Lambda Plus 8 og 12-kanals pipetter Artikelnummer.: 11373625
På lager
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Corning™ Lambda Plus 8 og 12-kanals pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11373625 Shop alle Corning produkter
1 til 10μL, 12, Hver
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
50 til 300μ L
Antal kanaler:
8
12
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11373625
Brand: Corning™ 4084
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Designet til universel pasform med alle gængse mærker af pipettespidser
Konstrueret til at give det højeste niveau af nøjagtighed, reproducerbarhed og komfort
Tilgængelige i enkelt-, otte- og tolv-kanals konfigurationer, alle Lambda Plus pipetter har en jævn stempelbevægelse og ekstremt lave pipeteringskræfter. Lydstyrken kan indstilles ved at dreje på enten tommelfingerhjulet eller stempelknappen, og en låsemekanisme forhindrer utilsigtet ændring. Lambda Plus-pipetterne er designet til at opretholde deres kalibrering, selv efter gentagen brug og autoklavering. En nøgle er inkluderet med hver pipette for nem intern kalibrering.
Funktioner
  • Fabrikskalibreret til strengt ISO 8655 standards-3 års garanti
  • Fuldt autoklaverbar og UV-bestandig
  • Designet til universel pasform med alle gængse mærker af pipettespidser
  • Justerbar spidsudkaster
Ordreinfo
Tilbehørsstativ og stativ fås separat (kat. nr. 07-201-790 og -789).
garanti
3-årig
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Energy Star Certification
    • Renewable Energy
    • Certifications and Seals of Approval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±8 til± 2 %
Certificeringer/compliance CE
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med Universalpipettespids
Antal kanaler 12
Produktlinje Lambda Plus
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 1 til 10μL
UV overvågning Ja
garanti 3 år
Produkttitel
Corning™ Lambda Plus 8 og 12-kanals pipetter >