Få mere at vide
Corning™ Lambda™ Plus 12-kanals pipette, kalibrering 3x10 STD
Artikelnummer. 17293514 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
50 til 300μ L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17293514 1 til 10μL
17213524 5 til 50 μL
17233524 20 til 200 μL
17253524 50 til 300μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17293514 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4084STD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6445.00 DKK
    6019.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 425.73 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Konstrueret til at give det højeste niveau af nøjagtighed, reproducerbarhed og komfort.
Lambda Plus pipetter har en jævn stempelbevægelse og ekstremt lave pipeteringskræfter. Lydstyrken kan indstilles ved at dreje på enten tommelfingerhjulet eller stempelknappen, og en låsemekanisme forhindrer utilsigtet ændring. Lambda Plus-pipetterne er designet til at opretholde deres kalibrering, selv efter gentagen brug og autoklavering. En nøgle er inkluderet med hver pipette for nem intern kalibrering.
  • Præ-kalibreret pipettor leveres med ISO 17025 Certifikat
  • Testprocedure: 4 målinger ved 3 volumener (nominelt volumen, 50 % af det nominelle volumen, 10 % af det nominelle volumen eller minimalt volumen)
  • Fabrikskalibreret til strengt ISO 8655 standards-3 års garanti
  • Fuldt autoklaverbar og UV-bestandig
  • Designet til universel pasform med alle gængse mærker af pipettespidser
  • Justerbar spidsudkaster
  • Nøjagtighed (%)± 12 til± 1.5
  • Præcision (%)< 6,0 til< 0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO17025
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med Universalpipettespids
Antal kanaler 12
Produktlinje Lambda Plus
Type Multikanalpipette
Volumen (metrisk) 1 til 10μL
UV overvågning Ja
garanti 3 år