Få mere at vide
Corning™ CellBIND™ Overfladecellekulturkolber
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
210 mL
250 mL
370 mL
Hals stil:
Kantet
Vinklet
nr. pr. sag:
200/cs.
25/cs.
50/cs.
84/cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
Pakke med 84
Beskrivelse
- 25 til 225 cm 2 tilgængeligt vækstareal
- Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren
- Behandlet med en Corning™ CellBIND™ overfladebehandling for forbedret cellevedhæftning
- Trykt med partinumre for nem sporbarhed
- 100 % integritetstestet
- Steriliseret ved gammabestråling
- Ikke-pyrogen
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Energy Star Certification
- Certifications and Seals of Approval
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Stregkode | Nej |
Kapacitet (engelsk) | 0,33 oz. |
Lukningsfarve | Orange |
Lukningsmateriale | HDPE |
Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
Materiale | Polystyren |
Til brug med (applikation) | For optimal cellevedhæftning |
Inkluderer | Partinumre for nem sporbarhed |
Hals stil | Kantet |
nr. pr. sag | 200/cs. |
Vis mere |
Dokumenter
Product Information
Product Information
COR001 Lifescience Guid
Filstørrelse: 7 MB
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ CellBIND™ Overfladecellekulturkolber >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion