Få mere at vide
Thermo Scientific™ BioLite™ Cellekulturbehandlede kolber
Artikelnummer. 11830765
Skift visning
Kulturområde:
175 cm²
225 cm²
25 cm²
75 cm²
Lukketype:
Stikforsegling
Udluftet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Lukketype Pakningsstørrelse
11830765 25 cm² Udluftet Pakke med 200
11884235 75 cm² Udluftet Pakke med 100
11850845 175 cm² Udluftet Pakke med 40
11849594 25 cm² Stikforsegling Pakke med 200
11840765 75 cm² Stikforsegling Pakke med 100
11845275 175 cm² Stikforsegling Pakke med 40
17844851 225 cm² Udluftet -
17854851 225 cm² Stikforsegling -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11830765 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 130189
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ BioLite™ Cellekulturbehandlede kolber med standard cellekulturbehandlet overflade er en begrænset serie af cellekulturbeholdere til en lang række celletyper.
Oplev optimal ydeevne med et bredt udvalg af størrelser, cellekulturbehandlede kolber med filterhætte og forseglingshætter opfylder en lang række eksperimentelle behov, Thermo Scientific™ BioLite™ samtidig med at de giver omkostningseffektivitet til et bredt udvalg af anvendelser i din cellekulturrutine.
  • Sterilt ifølge ISO 11137, SAL 10-6
  • Ikke-cytotoksisk
  • Ikke-pyrogen
  • BSE/TSE Gratis
  • RNase/DNase Free
  • Menneskeligt DNA frit
  • USP Klasse VI-råmateriale
  • Holdbarhed: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 200/Cs.
nr. pr. pakke 5 Pk.
Produkttype Cellekulturkolbe
Overfladebelægning Cellekultur behandlet
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Mundstil Gevindskåret
Sterilitet Steril
Klasse Klasse VI
Bund form Flad
Lukketype Udluftet
Kulturområde 25 cm²
Overfladebehandling Cellekulturbehandlet
Volumen (metrisk) Virker 7 mL