Få mere at vide
Corning™ Cellekulturbehandlede kolber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10790113 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
70 mL
275 mL
600 mL
720 mL
750 mL
1000 mL
Lukketype:
Fenol
Phenolic Style
Stikforsegling
Udluftet
Vent
Hals stil:
Canted
Kantet
Straight
Vinklet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10790113
Brand: Corning™ 430372
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren for optimal synlighed og mikroskopisk visning uden forvrængning. Corning™ Cellekulturbehandlede kolber fås i en række forskellige størrelser, designs og hættetyper for at imødekomme laboratoriediagnostiske behov.
  • Stabelbar, polystyren
  • Cellekultur overfladebehandling fremmer cellevedhæftning og vækst
  • Testet for sterilitet, toksicitet, cellevedhæftning og vækstfremme
  • Optisk klare overflader giver mikroskopisk visning uden forvrængning
  • Trykt lotnummer for produktsporbarhed
  • Steril og ikke-pyrogen
Cap typer
  • Fenolisk skruelåg til kulturer, der kræver gasudveksling
  • Prop tætningshætter til lufttætte kulturer
  • Udluftningshætter for at minimere cellekulturkontamination med gasudveksling
Flasker med skrå hals har:
  • Antitip nederdel
  • Støbte gradueringer
  • Frostede markeringsområder på begge sider
  • Støttestang på tværs af toppen
  • Redesignet hals på 75 cm 2 kolbe har nydesignet hals for at hjælpe mediehældning, 1,4 tommer. (3,6 cm) højde for lavere stablingshøjde; udluftningshætte har Costar™ -stil koncentrisk cirkel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,36 oz.
Lukningsfarve Sort
Lukningsmateriale HDPE
Kapacitet (metrisk) 70 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) For optimal cellevedhæftning
Inkluderer Partinumre for nem sporbarhed
Hals stil Kantet
Form Rektangulær
Overfladebelægning Vævskultur behandlet
Uddannet Ja
Sterilitet Steril
Lukketype Fenol