Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Invasionskammer med Corning™ Matrigel Matrix
Giv hurtig og reproducerbar kvantificering af celleinvasion in vitro . Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Invasionskammer med Corning Matrigel Matrix™ cellekulturindsatser er præ-coatet med ekstracellulære matrixproteiner til anvendelser, der kræver en protein-coated celleoverflade, såsom celleadhæsion, vækst, invasion, migration og differentiering.
4810.45 DKK - 5250.50 DKK
Tekniske data
Materiale | PET |
---|---|
Porestørrelse | 8μ m |
Til brug med (applikation) | Undersøgelser, hvor minimal interferens fra vækstfaktorer er ønskelig |
nr. pr. sag | 24/Cs. |
Overfladebelægning | Matrigel™ Matrix |
Artikelnummer | Brand | Indlæg pr. plade | Mængde | Kulturområde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Indlæg pr. plade | Mængde | Kulturområde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
11563570
![]() |
Corning™
354481 |
6 | 4 | 4,2 cm 2 |
5355.00 DKK 5250.50 DKK / Pakke med 24 Spare 104.50 DKK 1% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||
11553570
![]() |
Corning™
354480 |
24 | 2 | 0,3 cm 2 |
4844.12 DKK 4810.45 DKK / Pakke med 24 Spare 33.67 DKK 0.70% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||
Beskrivelse
Corning BioCoat cellekulturindsatser er præ-coatet med ekstracellulære matrixproteiner til anvendelser, der kræver en proteincoatet celleoverflade, såsom celleadhæsion, vækst, invasion, migration og/eller differentiering.
Belægninger inkluderer Corning Matrigel™ matrix, Fibronectin, Collagen og Laminin.
Tekniske data
PET | |
Undersøgelser, hvor minimal interferens fra vækstfaktorer er ønskelig | |
Matrigel™ Matrix |
8μ m | |
24/Cs. |