Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Invasionskammer med Corning™ Matrigel Matrix
Beskrivelse
Corning BioCoat cellekulturindsatser er præ-coatet med ekstracellulære matrixproteiner til anvendelser, der kræver en proteincoatet celleoverflade, såsom celleadhæsion, vækst, invasion, migration og/eller differentiering.
Belægninger inkluderer Corning Matrigel™ matrix, Fibronectin, Collagen og Laminin.
Tekniske data
Tekniske data
| Indlæg pr. plade | 24 |
| Kulturområde | 0,3 cm 2 |
| Materiale | PET |
| Porestørrelse | 8μ m |
| Til brug med (applikation) | Undersøgelser, hvor minimal interferens fra vækstfaktorer er ønskelig |
| Mængde | 2 |
| nr. pr. pakke | 12/Pk. |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |
| Overfladebelægning | Matrigel™ Matrix |