Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Invasionskammer med Corning™ Matrigel Matrix
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11563570
Skift visning
Indlæg pr. plade:
6
24
Mængde:
2
4
Kulturområde:
0,3 cm 2
4,2 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Indlæg pr. plade Mængde Kulturområde unitSize
11563570 6 4 4,2 cm 2 Pakke med 24
11553570 24 2 0,3 cm 2 Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11563570 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354481
Giv hurtig og reproducerbar kvantificering af celleinvasion in vitro . Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Invasionskammer med Corning Matrigel Matrix™ cellekulturindsatser er præ-coatet med ekstracellulære matrixproteiner til anvendelser, der kræver en protein-coated celleoverflade, såsom celleadhæsion, vækst, invasion, migration og differentiering.
Corning BioCoat cellekulturindsatser er præ-coatet med ekstracellulære matrixproteiner til anvendelser, der kræver en proteincoatet celleoverflade, såsom celleadhæsion, vækst, invasion, migration og/eller differentiering.
Belægninger inkluderer Corning Matrigel™ matrix, Fibronectin, Collagen og Laminin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indlæg pr. plade 6
Kulturområde 4,2 cm 2
Materiale PET
Porestørrelse 8μ m
Til brug med (applikation) Undersøgelser, hvor minimal interferens fra vækstfaktorer er ønskelig
Mængde 4
nr. pr. pakke 6/Pk.
nr. pr. sag 24/Cs.
Overfladebelægning Matrigel™ Matrix