Få mere at vide
JULABO™ CORIO™ Varmecirkulator med åbent bad
BIOPHARMA
Stille åben varmebadecirkulator med højkvalitets pumpetilslutninger og badetanke i rustfrit stål.
Brand:  JULABO™ 9012419
14160.90 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15490572
  • 14520.00 DKK / Hver
Equipment End of Year Sale
Brug rabatkode 24121 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Modeller til interne og eksterne applikationer
  • Lysstærkt, hvidt, letlæseligt display
  • Meget stille
  • Nem pumpeskift mellem intern og ekstern cirkulation
  • USB forbindelse
  • Badetanke af høj kvalitet lavet af rustfrit stål
  • Integreret afløbsskrue
Tekniske data
Tekniske data
5 til 40 °C
14 til 19 L
20 °C til 150 °C
LED
2 fittings med modhager egnet til rør med 8 og 12 mm indre dia. (pumpeforbindelser M16x1 han)
0,35 bar
±0,03 °C
58 x 38 x 42 cm
Varme Cirkulator
15 l/min.
Varmecirkulator med åbent bad
2 kW
Rustfrit stål
CORIO CD-B19
30 x 35 x 15 cm
11.5 kg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Videoer
  • Julabo CORIO laboratory circulators
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
JULABO™ CORIO™ Varmecirkulator med åbent bad > 14 til 19 L