Få mere at vide
JULABO™ CORIO™ Varmecirkulator med åbent bad
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7162855
Kapacitet (metrisk):
14 til 19 L
17 til 27 L
26 til 39 L
9 til 13 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15460572
Brand: JULABO™ 9012413
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stille åben varmebadecirkulator med højkvalitets pumpetilslutninger og badetanke i rustfrit stål.
  • Modeller til interne og eksterne applikationer
  • Lysstærkt, hvidt, letlæseligt display
  • Meget stille
  • Nem pumpeskift mellem intern og ekstern cirkulation
  • USB forbindelse
  • Badetanke af høj kvalitet lavet af rustfrit stål
  • Integreret afløbsskrue
Tekniske data
Stuetemperatur 5 til 40 °C
Oversigt Varme Cirkulator
Kapacitet (metrisk) 9 til 13 L
Flowhastighed 15 l/min.
Temperaturområde 20 °C til 150 °C
Type Varmecirkulator med åbent bad
Vise LED
Varmekapacitet 2 kW
Inkluderer 2 fittings med modhager egnet til rør med 8 og 12 mm indre dia. (pumpeforbindelser M16x1 han)
Materiale Rustfrit stål
Maks. Tryk 0,35 bar
Model- CORIO CD-B13
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 30 x 18 x 15 cm
Dimensioner (L x B x H) 40 x 38 x 42 cm
Vægt (metrisk) 9.1 kg