Få mere at vide
HUBER KISS 220B Varmebadscirkulator
Artikelnummer. 15662717
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15662717 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15662717 Leverandør HUBER Leverandørnr. 2059.0004.98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18785.00 DKK
    15520.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 3264.51 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Varmebadscirkulatorer med et rustfrit stålbad muliggør temperaturstyring af interne og eksterne termoreguleringsopgaver. Emner kan termoreguleres direkte ved at placere dem i et termostatbad, og styring af eksternt tilsluttede applikationer er også mulig.
  • Temperaturen på forskellige genstande kan kontrolleres ved at placere dem direkte i badet
  • Udstyret med overtemperatur og lavt niveau beskyttelse egnet til sikkerhedsklasse III/FL (DIN 12876) til brug med brændbare væsker
  • Tryk/sugepumpe sikrer optimal cirkulation og temperaturhomogenitet i badet
  • Tillader temperaturkontrol af eksternt tilsluttede applikationer ved hjælp af pumpeadapter
  • KISS temperaturregulator
  • Enkel betjening med menunavigation
  • Samtidig visning af sætpunkt, Tmin, Tmax og aktuel temperatur
  • Statusvisninger for pumpe, køling og opvarmning
  • USB og RS232-grænseflader
  • Autostart funktion ved strømsvigt
  • 3 farveversioner tilgængelige: grå (standard), blå, rød
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Velegnet til rutineopgaver inden for forskning og industri
Tekniske data
Controller type KYS
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certificeringer/compliance III/FL (DIN 12876)
Pumpetype M16x1 AG han
Temperaturområde 25 °C til 200 °C
Type KISS 220 B badermostat med rustfrit stålbad
Varmekapacitet 2 kW
Materiale Rustfrit stål
Maks. Tryk 14 l/min; 0,25 bar
Model- KISS 220 B
Temperaturstabilitet ±0,05 °C
Dybde (metrisk) 555 mm
Vægt (engelsk) 30 lb.
Vægt (metrisk) 14 kg
Spænding 230 V
Strømstyrke 10 A
Frekvens 50/60 Hz