Få mere at vide
Basic Line Conductivity Standard, 1,3 μS/cm, Hamilton™
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
300ml
Beskrivelse
- Forbliver stabil i op til 1 år
- Udløbsdatoen vises på hver flaske
- Flasker må stå åbne i i alt 60 minutter
Tekniske data
Tekniske data
Emballage | Glasflaske |
Mængde | 250 mL |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Basic Line Conductivity Standard, 1,3 μS/cm, Hamilton™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion