Få mere at vide
Konduktivitetsstandardløsning, 1,3 μS/cm, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
6 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Certificeret af Reagecon's ISO 17025 Akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T)
- NIST sporbar
- Denne konduktivitetsstandard er vandbaseret og eliminerer derved eventuelle fejl, der kan tilskrives matrix-uoverensstemmelse. Hver flaske leveres med et omfattende analysecertifikat og har en tabel over ledningsevnevariationer med temperatur trykt på produktetiketten. Den lave temperaturvariationskoefficient reducerer målefejl og muliggør ikke-temperaturstyret brug og er velegnet til feltarbejde
- Høj nøjagtighed± 1 % ved 25 °C, gør det muligt at bruge standarderne som kalibratorer og/eller kontroller i overensstemmelse med de mest krævende industrielle krav
- Produktet er vandbaseret, ufarligt og nøjagtigt efter en specifikation af± 1 %. Produktet har, fordi det er vandbaseret, en lav temperaturvariationskoefficient.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Conductivity Standard Solution |
| Emballage | Flasker |
| Analysecertifikat | Yes |
| Ledningsevne | 1.3μS/cm ± 1% |
| Fysisk form | Væske |
| Til brug med (udstyr) | Conductivity Meter |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 6 x 500 mL |