Få mere at vide
Basic Line Conductivity Standard, 1,3 μS/cm, Hamilton™
Artikelnummer. 30067371
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
30067371 250 mL
1 options
Artikelnummer. 30067371 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 238973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.85 DKK
    1274.80 DKK / 250ml
    Spare 131.05 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver hidtil uset stabilitet. Hamilton™ Basic Line Conductivity Standard, μ1,3 S/cm leveres med et certifikat med kalibreringsdokument formular DFM.
  • Forbliver stabil i op til 1 år
  • Udløbsdatoen vises på hver flaske
  • Flasker må stå åbne i i alt 60 minutter
Tekniske data
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mL