Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Sikre optimal Masterflex™ pumpeydelse med denne slange. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ High Performance Precision Pump Tubing kombinerer biokompatibilitet af silikone med kemisk resistens svarende til Tygon™ . Ideel til applikationer, der involverer tryk, sugeløft og viskøse væsker.
C-Flex™ slangen har enestående træk- og rivestyrke, god biokompatibilitet, lav gaspermeabilitet og en glat overflade. Generelle laboratorieslanger til applikationer, der kræver høj ydeevne og lang levetid.
- Tykkere væg sammenlignet med præcisionspumpeslanger
- Lot-til-lot-konsistens for overlegen nøjagtighed og repeterbarhed
- Giver længere levetid end andre platin- og peroxidsilikoneslangeformuleringer
- Meget lav proteinbinding
- Varmforseglelig, svejsbar
- Bedre modstand mod pH-udsving
- Overholder USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Økonomisk
- Uigennemsigtig hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,25 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.4 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0.94 in. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 24.9 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 760 cm |
| Til brug med (applikation) | Til generelle laboratoriebrug, der kræver høj ydeevne og lang levetid |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Vis mere |