Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Peroxidhærdet silikonespolet pumpeslange
Artikelnummer. 11830110
Slangestørrelse:
14
15
16
17
24
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11830110
Brand: Masterflex™ 9640724
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende biokompatibilitet til en bred vifte af applikationer
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
  • Unikke emballagemuligheder omfatter pakker, etuier og spoler til kundevenlig bestilling og levering
  • Større fysisk kompressionsevne
  • Farmaceutiske, bioteknologiske, peristaltiske pumper og fødevareapplikationer
  • Fremragende varmebestandighed, lavt kompressionssæt, lugtfri, ugiftig, gennemskinnelig
  • Spolede pumpeslange giver kontinuerlige længder af pumpeslanger på praktiske, håndterbare spoler, der er nemme at transportere og kræver mindre lagerplads end den tilsvarende mængde af individuelle slangespoler.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Silikone
Samlet længde (engelsk) 250 ft.
Samlet længde (metrisk) 76.2 m
Til brug med (applikation) applikationer, der kræver lange, kontinuerlige slanger
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 24
Flowhastighed 2,8 til 1700 ml/min.
Slange Barb 1/4 in.
Højde (metrisk) 8.8 m
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttype Slanger til pumper