Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare Boston runde glasflasker med sorte phenolhætter
Klart Boston rundt Type III soda-kalkglas er ideelt til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver. Pakket i praktiske pakker med sorte fenolhætter påsat for at opretholde renlighed
183.00 DKK - 520.00 DKK
Tekniske data
Farve | Klar |
---|---|
Materiale | Glas (type 3) |
Lukningsfarve | Sort |
Lukning inkluderet | Ja |
Mund | Smal |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukke liner | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukke liner | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
16154447
![]() |
Fisherbrand™
FB02911782 |
30 mL | Polyethylen kegle |
520.00 DKK
Pakke med 48 |
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16164447
![]() |
Fisherbrand™
FB02911783 |
60 mL | Polyethylen kegle |
290.00 DKK
Pakke med 24 |
Forventet forsendelse: 26-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16144427
![]() |
Fisherbrand™
FB02911759 |
120 mL | Gummi |
355.00 DKK
Pakke med 24 |
Forventet forsendelse: 24-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16174447
![]() |
Fisherbrand™
FB02911784 |
120 mL | Polyethylen kegle |
412.00 DKK
Pakke med 24 |
Forventet forsendelse: 16-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16184447
![]() |
Fisherbrand™
FB02911785 |
240 mL | Polyethylen kegle |
210.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16154427
![]() |
Fisherbrand™
FB02911760 |
240 mL | Gummi |
183.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 27-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16174417
![]() |
Fisherbrand™
FB02911750 |
480 mL | Polyethylen kegle |
264.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16124427
![]() |
Fisherbrand™
FB02911755 |
480 mL | Gummi |
272.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 27-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16134427
![]() |
Fisherbrand™
FB02911758 |
950 mL | Gummi |
379.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16184417
![]() |
Fisherbrand™
FB02911751 |
950 mL | Polyethylen kegle |
363.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Klart Boston rundt Type III soda-kalkglas er ideelt til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver. Pakket i praktiske pakker med sorte fenolhætter påsat for at opretholde renlighed
- Flasker til generel brug, ideelle til når indholdets integritet og prøve- eller produktsynlighed er vigtig
- Smal skruehalsåbning, buede skuldre, rund krop
- Glas giver minimal kemisk interferens med indholdet
- Klart (flint) glas er passende, når synlighed er vigtig, men beskyttelse mod UV-stråler er ikke nødvendig
- Miljøfølsom - hjælp med at eliminere spild og sikre produktets integritet til langtidsopbevaring
Tekniske data
Klar | |
Sort | |
Smal | |
Fenol |
Glas (type 3) | |
Ja | |
Boston rund flaske |