Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare Boston runde glasflasker med sorte phenolhætter
Artikelnummer. 16154427 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Lukke liner:
Gummi
Polyethylen kegle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner Pakningsstørrelse
16154427 240 mL Gummi -
16154447 30 mL Polyethylen kegle Pakke med 48
16164447 60 mL Polyethylen kegle -
16144427 120 mL Gummi -
16174447 120 mL Polyethylen kegle Pakke med 24
16184447 240 mL Polyethylen kegle -
16174417 480 mL Polyethylen kegle -
16124427 480 mL Gummi -
16134427 950 mL Gummi -
16184417 950 mL Polyethylen kegle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16154427
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klare Boston Round Glasflasker med sorte fenolkapsler er lavet af Type III soda-kalkglas, ideelle til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver. Pakket i bekvemmelighedspakker med sorte fenolkapsler monteret for at opretholde renlighed.
Klart Boston rundt Type III soda-kalkglas er ideelt til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver. Pakket i praktiske pakker med sorte fenolhætter påsat for at opretholde renlighed
  • Flasker til generel brug, ideelle til når indholdets integritet og prøve- eller produktsynlighed er vigtig
  • Smal skruehalsåbning, buede skuldre, rund krop
  • Glas giver minimal kemisk interferens med indholdet
  • Klart (flint) glas er passende, når synlighed er vigtig, men beskyttelse mod UV-stråler er ikke nødvendig
  • Miljøfølsom - hjælp med at eliminere spild og sikre produktets integritet til langtidsopbevaring
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 21 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 13 mm
Højde (metrisk) med lukning 139 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 12
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Sort
Halsfinish 24-400
Lukning inkluderet Ja
Uddannet No
Mund Smal
Højde (metrisk) 136 mm
Lukke liner Gummi
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 24-400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Boston rund flaske