Description
Klart Boston rundt Type III soda-kalkglas er ideelt til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver. Pakket i praktiske pakker med sorte fenolhætter påsat for at opretholde renlighed
- Flasker til generel brug, ideelle til når indholdets integritet og prøve- eller produktsynlighed er vigtig
- Smal skruehalsåbning, buede skuldre, rund krop
- Glas giver minimal kemisk interferens med indholdet
- Klart (flint) glas er passende, når synlighed er vigtig, men beskyttelse mod UV-stråler er ikke nødvendig
- Miljøfølsom - hjælp med at eliminere spild og sikre produktets integritet til langtidsopbevaring
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 21 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 13 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 139 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 12 |
| Lukningsfarve | Sort |
| Halsfinish | 24-400 |
| Show More |