Learn More
VITLAB™ Class B PMP Volumetric Flask
Clear volumetric flask with ring mark individually calibrated to ‘In’.
73.30 DKK - 585.40 DKK
Specifications
Calibration | Yes |
---|---|
Certifications/Compliance | DIN EN ISO 1042 |
Closure Material | Polypropylene |
Material | PMP |
Temperature Range (Metric) | 60°C |
Product Code | Brand | Capacity (Metric) | Includes | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacity (Metric) | Includes | Price | Quantity & Availability | |||||
11857890
|
VITLAB™
67395 |
100 mL | NS 14/23 stopper |
232.00 DKK
Pack of 2 |
Estimated Shipment: 23-09-2025
Log in to see stock. |
|||||
10653191
|
VITLAB™
67395 |
100 mL | NS 14/23 stopper | |||||||
17857820
|
VITLAB™
67795 |
10 mL | NS 10/19 stopper |
153.00 DKK
Pack of 2 |
Estimated Shipment: 09-09-2025
Log in to see stock. |
|||||
11817920
|
VITLAB™
67795 |
10 mL | NS 10/19 stopper | |||||||
10054402
|
VITLAB™
67795 |
10 mL | NS 10/19 stopper | |||||||
10344711
|
VITLAB™
67695 |
1000 mL | NS 24/29 stopper |
191.00 DKK
Each |
Estimated Shipment: 18-08-2025
Log in to see stock. |
|||||
10040711
|
VITLAB™
673895 |
100 mL | Screw cap | |||||||
11847890
|
VITLAB™
67295 |
50 mL | NS 12/21 stopper |
205.00 DKK
Pack of 2 |
Estimated Shipment: 23-09-2025
Log in to see stock. |
|||||
15757257
|
VITLAB™
67295 |
50 mL | NS 12/21 stopper | |||||||
10122361
|
VITLAB™
672895 |
50 mL | Screw cap | |||||||
17817820
|
VITLAB™
67595 |
500 mL | NS 19/26 stopper |
310.00 DKK
Pack of 2 |
Estimated Shipment: 17-09-2025
Log in to see stock. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10039110
|
VITLAB™
67595 |
500 mL | NS 19/26 stopper | |||||||
Descripción
- Crystal clear
- Class B tolerances according to DIN EN ISO 1042
- Thermal stress up to 121°C (autoclaving) does not permanently exceed the tolerance limit
- To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
Especificaciones
Yes | |
Polypropylene | |
60°C | |
B |
DIN EN ISO 1042 | |
PMP | |
Autoclavable |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
VITLAB™ Class B PMP Volumetric Flask