Få mere at vide
VITLAB™ Klasse B PMP Målekolbe
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Inkluderer:
NS 10/19 prop
NS 12/21 prop
NS 14/23 prop
NS 19/26 prop
NS 24/29 prop
Screw cap
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 6
Beskrivelse
- Krystalklar
- Klasse B tolerancer i henhold til DIN EN ISO 1042
- Termisk spænding op °til 121 C (autoklavering) overskrider ikke permanent tolerancegrænsen
- For at bevare mærker anbefales rengøring ved højst °60 C
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Ja |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Krystalklar |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | PMP |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| Inkluderer | NS 14/23 prop |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Temperaturområde (metrisk) | 60 °C |
| Vis mere |