Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målecylindre, blå plet graduering
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Med tud, kort line
- Blå plet graduering
- Acc. til DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
Base Type | Sekskantet |
Skala farve | Blå |
Form | Rund |
Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
Klasse | B |
Højde (metrisk) | 140 mm |
Tolerancemetrik | ±0,15 ml |
Type | Gradueret målecylinder |
Materiale | Glas |
Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ Klasse B målecylindre, blå plet graduering >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion